Learn More
Sodium Chlorate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15672640 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15672640 1 kg Poly bottle 1 Kg
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15672640 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2441471KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Chlorate
CAS 7775-09-9
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular ClNaO3
Fórmula lineal NaClO3
Número MDL MFCD00003479
Número UN UN1495
Sinónimo sodium chlorate, chloric acid, sodium salt, asex, chlorate de sodium, chlorsaure, tumbleleaf, atlacide, desolet, kusatol, rasikal
Clave InChI YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-][Cl](=O)=O
Nombre IUPAC sodium chlorate
Peso molecular (g/mol) 106.44
PubChem CID 516902
ChEBI CHEBI:65242
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.44g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus
Envase Poly bottle