Learn More
Trihidrato de cloranilato de sodio, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10005790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10005790 25 g Frasco de vidrio 25 GR
1 options
Código de producto. 10005790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419500250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium chloranilate trihydrate
Nombre de nota 95%
CAS 36275-66-8
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6Cl2Na2O4·3H2O
Número MDL MFCD00150173
Cantidad 25 g
Sinónimo chloranilic acid sodium salt, chloranilic acid disodium salt, disodium chloranilate, chloroanilic acid sodium salt, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, disodium salt, sodium chloranilate, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-, sodium salt 1:2, disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-diolate, chloranilic acid sodium salt hydrate, disodium 2,5-dichloro-3,6-dioxocyclohexa-1,4-diene-1,4-bis olate
Clave InChI FITANBHHCLWRKG-UHFFFAOYSA-L
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)[O-])Cl)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; 2,5-dicloro-3,6-dioxociclohexa-1,4-dieno-1,4-diolato
Peso molecular (g/mol) 307
PubChem CID 118938
Formula Weight (peso de la fórmula) 307
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo cristalino