Learn More
Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:800-1200 mPa.s), MedChemExpress
Código de producto. 16412718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16412718 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16412718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:800-1200 mPa.s) is the sodium salt of cellulose arboxymethyl and frequently used as viscous agent, paste and barrier agent.
Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:800-1200 mPa.s) is the sodium salt of cellulose arboxymethyl and frequently used as viscous agent, paste and barrier agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:800-1200 mPa.s)
CAS 9004-32-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Cantidad 5 g
Sinónimo CMC-Na (Viscosity:800-1200 mPa.s)
SMILES [Sodium carboxymethyl cellulose]
Grado Research
Forma física Powder