Learn More
Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:5000-15000 mPa.s), MedChemExpress
Código de producto. 16422728
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16422728 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16422728 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY1889
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:5000-15000 mPa.s) is the sodium salt of cellulose arboxymethyl and frequently used as viscous agent, paste and barrier agent.
Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:5000-15000 mPa.s) is the sodium salt of cellulose arboxymethyl and frequently used as viscous agent, paste and barrier agent.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carboxymethyl cellulose (Viscosity:5000-15000 mPa.s)
CAS 9004-32-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Cantidad 5 g
Sinónimo CMC-Na (Viscosity:5000-15000 mPa.s)
SMILES [Sodium carboxymethyl cellulose]
Grado Research
Forma física Solid