Learn More
Solución de carbonato sódico, 0,5 mol/l, Fisher Chemical™
Código de producto. 12973604 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12973604 1000 mL Frasco 1000 ml
1 options
Código de producto. 12973604 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor VL 290 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.76€
    90.36€ / 1000 ml
    Ahorro 11.40€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Carbonate
CAS 497-19-8, 7732-18-5
Cantidad 1000 mL
Fórmula molecular CNa2O3
Número MDL MFCD00003494
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Nombre IUPAC carbonato de disodio
Peso molecular (g/mol) 105.99
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M (1N)
Envase Frasco