Learn More
Solución de carbonato de sodio 0,05 M (0,1 N), concentrado estándar NIST listo para usar, para análisis volumétrico, Fisher Chemical
Código de producto. 10538050 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
6 AMP
Tamaño de la unidad:
100 ML
6 AMP
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10538050 6 AMP 6 AMP
10446312 100 mL 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10538050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor J/7580C/90
Solicitar formato a granel o personalizado
Número MDL 3494
Especificaciones
Punto de ebullición 100°C
Punto de fusión 0°C
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 6 AMP
Envase Ampolla
Presión de vapor 14mmHg at 20°C
Densidad Vapor Density: 0.7