Learn More
Carbonato sódico, Puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhidro, ≥99,8% (cálculo a la sustancia seca), Solstice
Código de producto. 15663400
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
25 kg
6 x 1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
25 Kg
250 g
5 Kg
500 g
paquete de 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15663400 250 g 250 g
15683400 500 g 500 g
15643400 1 kg 1 Kg
15653400 2.5 kg 2.50 Kg
15613410 6 x 500 g paquete de 6
15693400 5 kg 5 Kg
15603410 6 x 1 kg paquete de 6
15673400 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15663400 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 31432250G
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. ISO, React. farmacopea europea, anhidro,≥ 99,8 % (calc. de la sustancia en seco)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Carbonate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forma física Anhidro
Cantidad 250 g
Fórmula lineal Na2CO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 4154566
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 105,99g/mol
Porcentaje de pureza ≥99,8% (cálculo a la sustancia seca)
Grado ACS/Puriss. p.a.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.