Learn More
Sodium Carbonate Monohydrate, Honeywell™
Código de producto. 15691350 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
15691350 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 15691350 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 135681KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, NF, European Pharmacopoeia, E500, 99.5-100.5% (ex dried subst.)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Carbonate Monohydrate
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
CAS 5968-11-6
Cantidad 1 kg
Fórmula molecular CH2Na2O4
Fórmula lineal Na2CO3 · H2O
Número MDL MFCD00149177
Número UN NONH for all modes of transport
Sinónimo sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
Clave InChI MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; carbonato; hidrato
Peso molecular (g/mol) 124.00
PubChem CID 2735133
Formula Weight (peso de la fórmula) 124g/mol
Porcentaje de pureza 99.5 to 100.5% (ex dried subst.)
Grado puriss.