Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Carbonate |
| Nombre de nota | Monohydrate |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124 |
| Grado | FCC/NF |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Gravedad específica | 1L = 2.25kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium carbonate monohydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate monohydrate