Learn More
Carbonato de sodio monohidrato, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium carbonate monohydrate |
| Punto de fusión | 851.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Cantidad | 5 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6% |
| Fórmula lineal | Na2CO3·H2O |
| Fieser | 07,322 |
| Índice Merck | 15, 8731 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 210g/L. Other solubilities: soluble in 1.8 parts boiling water,in 7 parts glyceral,insoluble in alcohol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium carbonate monohydrate