Learn More
Carbonato de sodio monohidrato, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10095830 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095830 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10423085 5 kg Frasco de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10095830 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 419480010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5968-11-6 | CNa2O3·H2O | 124.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5968-11-6
Fórmula molecular CNa2O3·H2O
Peso molecular (g/mol) 124.01
Número MDL MFCD00149177
Clave InChI MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
Nombre IUPAC disodio; carbonato; hidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate monohydrate
Punto de fusión 851.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.6%
Fórmula lineal Na2CO3·H2O
Fieser 07,322
Índice Merck 15, 8731
Información de solubilidad Solubility in water: 210g/L. Other solubilities: soluble in 1.8 parts boiling water, in 7 parts glyceral, insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.01
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Reactivo ACS
Pérdida por secado 13.0% to 15.0% (150°C)
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2