Learn More
Sodium Carbonate Monohydrate, ≥99.5%, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15698080 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15698080 500 g Poly bottle 500 g
15688080 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15698080 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor S4132500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, ≥ 99,5 %
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5968-11-6
Fórmula molecular CH2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 124.00
Número MDL MFCD00149177
Clave InChI MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
Nombre IUPAC disodio; carbonato; hidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate monohydrate
Color Incolora
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2CO3 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 124g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Envase Poly bottle
Aspecto Crystalline