Learn More
Sodium Carbonate Monohydrate, ≥99.5%, ACS Reagent, Solstice
Código de producto. 15642300 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15642300 100 g Frasco de polietileno 100 g
15662300 500 g Frasco de polietileno 500 g
15652300 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15642300 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 230952100G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5968-11-6
Fórmula molecular CH2Na2O4
Peso molecular (g/mol) 124.00
Número MDL MFCD00149177
Clave InChI MQRJBSHKWOFOGF-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate monohydrate, disodium carbonate monohydrate, sodium carbonate, monohydrate, carbonic acid disodium salt, monohydrate, sodium carbonate hydrate, carbonic acid sodium salt monohydrate, disodium carbonate hydrate, disodium hydrate carbonate, na2co3 water, acmc-20ajop
PubChem CID 2735133
Nombre IUPAC disodio; carbonato; hidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Carbonate Monohydrate
Punto de fusión 851°C
Color Blanco
Cantidad 100 g
Fórmula lineal Na2CO3 · H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 124g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Powder
Densidad 2.25g/cm3