Learn More
Carbonato sódico decahidrato, técnico, Fisher Chemical
Código de producto. 11473703 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3 kg
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
3 KG
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11473703 3 kg Jarra de plástico para polvo 3 KG
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11473703 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2700/63
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Punto de fusión 34°C
CAS 2-1-6132
Color Blanco
pH 11 to 12
Forma física Sólido
Cantidad 3 kg
Fórmula molecular CH20Na2O13
Número MDL 149178
Sinónimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
Clave InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC disodio; carbonato; decahidrato
Peso molecular (g/mol) 286.14
PubChem CID 151402
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.01g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2