Learn More
Carbonato sódico decahidrato, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10090640 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10090640 5 kg Barril de plástico 5 KG
10785531 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10264490 2.5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10090640 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2720/65
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 2-1-6132
Fórmula molecular CH20Na2O13
Peso molecular (g/mol) 286.14
Número MDL 149178
Clave InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
Nombre IUPAC disodio; carbonato; decahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Punto de fusión de 34 °C
Color Blanco
pH 11 a 12
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Envase Barril de plástico
Formula Weight (peso de la fórmula) 286,01g/mol