Learn More
Carbonato de sodio decahidrato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11468087 500 g 500 g
11478087 2500 g 2500 g
11488087 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11468087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17484.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6132-02-1 | CH20Na2O13 | 286.14 g/mol
Sodium carbonate decahydrate is used as a raw material in various industries like glass, paper making, soap, detergent, textile and leather. It is also used as a food additive. It is also involved as a precipitation agent of carbonate as well as an analytical reagent in laboratories. It plays an important role as strong base and powerful electrolyte. It finds application in metal refining and cement production.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de sodio decahidrato se utiliza como materia prima en diversas industrias como las del vidrio, la fabricación de papel, el jabón, el detergente, el textil y el cuero. También se utiliza como aditivo alimentario. También participa como agente en la precipitación del carbonato, y también como reactivo analítico en los laboratorios. Desempeña un papel importante como base fuerte y potente electrolito. Se aplica en la refinación de metales y en la producción de cemento.
Solubilidad
Soluble en agua y glicerol. Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos fuertes y aluminio. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2-1-6132
Fórmula molecular CH20Na2O13
Peso molecular (g/mol) 286.14
Número MDL MFCD00149178
Clave InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
Nombre IUPAC disodio; carbonato; decahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate decahydrate
Punto de fusión 32°C to 34°C
Cantidad 500 g
Fórmula lineal Na2CO3·10H2O
Índice Merck 14,8596
Información de solubilidad Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.14 (105.99 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 1.46
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate decahydrate