Learn More
Decahidrato de carbonato sódico, 99 %, extrapuro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium carbonate decahydrate |
| Punto de fusión | 34.0°C |
| Color | Blanco |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
| Fórmula lineal | Na2CO3·10H2O |
| Fieser | 7322 |
| Índice Merck | 158731 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol |
| Mostrar más |