Learn More
Carbonato de sodio decahidrato, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10348110 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10348110 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10400301 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10348110 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213500010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.70€
    43.80€ / 1 Kg
    Ahorro 2.90€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6132-02-1 | CNa2O3·10H2O | 286.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6132-02-1
Fórmula molecular CNa2O3·10H2O
Peso molecular (g/mol) 286.14
Número MDL MFCD00149178
Clave InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
Nombre IUPAC disodio; carbonato; decahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate decahydrate
Punto de fusión 34°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
Forma física Pequeños cristales
Cantidad 1 kg
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 1.46
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Densidad 1.4600g/mL
Fórmula lineal Na2CO3·10H2O
Fieser 07,322
Índice Merck 15, 8731
Información de solubilidad Solubility in water: 210g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.14
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate decahydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2