Learn More
Sodium Carbonate Decahydrate, ≥99.0% (T), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15676760 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Envase:
Poly bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15676760 5 kg Poly bottle 5 Kg
15666760 250 g Poly bottle 250 g
15656760 1 kg Poly bottle 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15676760 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 713605KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Puriss. p.a., ≥99,0% (T)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2-1-6132
Fórmula molecular CH20Na2O13
Peso molecular (g/mol) 286.14
Número MDL MFCD00149178
Clave InChI XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate decahydrate, natrii carbonas decahydricus, carbonic acid disodium salt, decahydrate, unii-ls505bg22i, disodium decahydrate carbonate, acmc-1b9jt, natrium-carbonat-dekahydrat, natrium-carbonat-10-wasser, disodium carbonate decahydrate, ksc353a3t
PubChem CID 151402
Nombre IUPAC disodio; carbonato; decahidrato
SMILES C(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate decahydrate
Punto de fusión 32°C
Color Incolora
pH 11.6 (at 20°C)
Forma física Solid
Cantidad 5 kg
Fórmula lineal Na2CO3 · 10H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.14g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.0% (T)
Olor Odorless
Envase Poly bottle
Densidad 1.460g/cm3