Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Carbonate |
| Nombre de nota | Anhidro |
| Forma física | Granular |
| Cantidad | 500 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 105.99 |
| Porcentaje de pureza | 99.5% to 100.5% |
| Grado | FCC/NF |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar de boca ancha |
| Gravedad específica | 1L = 2.53kg |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Sodium Carbonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium carbonate