Learn More
Carbonato de sodio, anhidro, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10665692 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10665692 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 Kg
10538070 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
10316200 2.5 kg Jarra de plástico para polvo 2.50 KG
10162540 5 kg Barril de plástico 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10665692 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2880/60
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Carbonato de sodio anhidro, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo carbonato sódico, carbonato de disodio, ceniza de sosa, sal disódica de ácido carbónico, soda calcinada, carbonato sódico, anhidro, ácido carbónico, sal disódica, carbonato de sodio, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1600 °C
Punto de fusión 854 °C
Color Blanco
pH 11.3
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99 g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.