Learn More
Carbonato de sodio, anhidro, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10498030 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
5 KG
500 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10498030 5 kg Barril de plástico 5 KG
10264540 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10548070 1 kg Jarra de plástico para polvo 1 KG
10518260 2.5 kg Jarra para polvos de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10498030 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2920/65
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Carbonato de sodio, anhidro, certificado AR de análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición de 1600 °C
Punto de fusión 854 °C
Color Blanco
pH 11.3
Forma física Sólido
Cantidad 5 kg
Nombre IUPAC carbonato de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 105,99g/mol
Envase Barril de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.