Learn More
Carbonato de sodio, 99,6 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium carbonate |
| Nombre de nota | Anhydrous |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo fino |
| Cantidad | 500 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.6% |
| Densidad | 2.53 |
| Fórmula lineal | Na2CO3 |
| Fieser | 07,332 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium carbonate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.