Learn More
Carbonato de sodio, 99,5 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10237353 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
10 KG
2.50 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10237353 10 kg Tambor de plástico 10 KG
10245170 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10143410 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10237353 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 123670100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    248.00€ / 10 Kg
    Ahorro 17.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 497-19-8 | CNa2O3 | 105.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 1600.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate
Punto de fusión 851.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Color Blanco
Forma física Polvo granular fino
Cantidad 10 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal Na2CO3
Índice Merck 15, 8731
Información de solubilidad Solubility in water: 22 g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, insoluble in alcohol
Nombre IUPAC disodio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 1% max. (300°C, 2 hrs)
Envase Tambor de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.