Learn More
Carbonato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327886
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327886 2500 g 2.50 Kg
11317886 500 g 500 g
11307886 5000 g 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11327886 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13098.0E
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 497-19-8 ∣ CNa2O3 ∣ 105.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El carbonato de sodio se utiliza comúnmente como base inorgánica y como componente de tampón en varias transformaciones orgánicas sintéticas, tanto en la industria química como en los laboratorios de investigación. Utilizado a menudo como electrolito, el carbonato de sodio actúa como muy buen conductor en el proceso de la electrólisis. Además de reactivo químico/biológico/biotecnológico de uso común en laboratorios, también se utiliza como descalcificador del agua en el lavado de ropa, el procesamiento de pulpa de madera, los limpiadores y la fabricación de vidrio. Se puede utilizar para la estandarización de ácidos y para pruebas cualitativas de cationes. En el teñido con colorantes reactivos a la fibra, el carbonato de sodio se utiliza para asegurar una unión química adecuada del tinte con las fibras de celulosa.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol acu. Insoluble en disulfuro de carbono, acetona y alquilacetatos.
Notas
m.p. 851° (comienza a perder CO{2} a 400°) es higroscópico en la naturaleza y absorbe la humedad del aire. Al calentarse, comienza a perder dióxido de carbono a aproximadamente 400 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-19-8
Fórmula molecular CNa2O3
Peso molecular (g/mol) 105.99
Número MDL MFCD00003494
Clave InChI CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda
PubChem CID 10340
ChEBI CHEBI:29377
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium carbonate
pH 11,5
Forma física Powder
Cantidad 2500 g
Olor Odorless
Índice de refracción 1.535
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.53
Beilstein 4154566
Índice Merck 14,8596
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in aq. alcohol. Insoluble in carbon disulphide,acetone,and alkyl acetates.
Nombre IUPAC carbonato de disodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.99
Porcentaje de pureza 98%
Grado Ungraded
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate