Learn More
Carbonato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
El carbonato de sodio se utiliza comúnmente como base inorgánica y como componente de tampón en varias transformaciones orgánicas sintéticas, tanto en la industria química como en los laboratorios de investigación. Utilizado a menudo como electrolito, el carbonato de sodio actúa como muy buen conductor en el proceso de la electrólisis. Además de reactivo químico/biológico/biotecnológico de uso común en laboratorios, también se utiliza como descalcificador del agua en el lavado de ropa, el procesamiento de pulpa de madera, los limpiadores y la fabricación de vidrio. Se puede utilizar para la estandarización de ácidos y para pruebas cualitativas de cationes. En el teñido con colorantes reactivos a la fibra, el carbonato de sodio se utiliza para asegurar una unión química adecuada del tinte con las fibras de celulosa.
Solubilidad
Soluble en agua. Ligeramente soluble en alcohol acu. Insoluble en disulfuro de carbono, acetona y alquilacetatos.
Notas
m.p. 851° (comienza a perder CO{2} a 400°) es higroscópico en la naturaleza y absorbe la humedad del aire. Al calentarse, comienza a perder dióxido de carbono a aproximadamente 400 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium carbonate |
| pH | 11.5 |
| Forma física | Powder |
| Cantidad | 500 g |
| Olor | Odorless |
| Índice de refracción | 1.535 |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Densidad | 2.53 |
| Beilstein | 4154566 |
| Índice Merck | 14,8596 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium carbonate, 98%, Thermo Scientific
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Disodium carbonate