Learn More
Carbonato de sodio, solución estandarizada 0,05 N, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium carbonate |
| CAS | 497-19-8 |
| Forma física | Líquido |
| Cantidad | 1 L |
| Aspecto | Colourless liquid |
| Fórmula molecular | CNa2O3 |
| Número MDL | MFCD00003494 |
| Sinónimo | sodium carbonate, disodium carbonate, soda ash, carbonic acid disodium salt, calcined soda, sodium carbonate, anhydrous, carbonic acid, disodium salt, washing soda, sodiumcarbonate, solvay soda |
| Clave InChI | CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L |
| SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C([O-])=O |
| Mostrar más |