Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium Caprate |
| CAS | 1002-62-6 |
| Fórmula molecular | C10H19NaO2 |
| Número MDL | MFCD00066453 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | sodium decanoate, sodium caprate, decanoic acid, sodium salt, decanoic acid sodium salt, sodium caprinate, capric acid sodium salt, sodium-n-decanoate, sodium decanoic acid, capric acid, sodium salt, caprinic acid sodium salt |
| Clave InChI | FIWQZURFGYXCEO-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Na+].CCCCCCCCCC([O-])=O |
| Nombre IUPAC | decanoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 194.25 |
| Show More |