Learn More
Cacodilato de sodio trihidrato, + 97 %, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10627232 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
100 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10627232 100 g Jarra de plástico para polvo 100 GR
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10627232 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2660/48
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Especificaciones
Punto de fusión 60°C
CAS 124-65-2
Color Blanco
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Fórmula molecular C2H6AsNaO2
Número MDL 149079
Sinónimo sodium dimethylarsinate, sodium cacodylate, alkarsodyl, cacodylic acid sodium salt, dimethylarsinic acid sodium salt, arsecodile, arsicodile, arsycodile, arsysodila, chemaid
Clave InChI IHQKEDIOMGYHEB-UHFFFAOYSA-M
SMILES C[As](=O)(C)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;dimetilarsinato
Peso molecular (g/mol) 159.979
PubChem CID 2724247
ChEBI CHEBI:62956
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.024g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium cacodylate trihydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.