Learn More
Cacodilato sódico, solución de tampón de 0,1 M, pH 6,5, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453149 100 ml 100 ml
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15453149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60367.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 6131-99-3214.024 g/mol
Sodium cacodylate, is used as an arsenate compound for proteomics research. It is used as a buffer in electron microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cacodilato de sodio se utiliza como compuesto de arseniato para la investigación proteómica. Se utiliza como tampón en microscopía electrónica.
Solubilidad
Soluble en agua (∼100 g/l) a 20 °C, etanol (400 mg/ml) y metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado. Sensible a la humedad. Manténgase alejado de agentes oxidantes fuertes, bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6131-99-3
Peso molecular (g/mol) 214,024
Especificaciones
Concentración Solución de tampón de 0,1 m
pH 6,5
Forma física Líquido
Cantidad 100 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium cacodylate, 0.1M buffer solution, pH 6.5
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Arsenate, dimethyl,sodium, Hydrochloricacid