Learn More
Butírato de sodio, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Sodium Butyrate |
| Cantidad | 50 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.0344 |