Learn More
Butírato de sodio, TRC
Código de producto. 30137321
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137321 100 g 100 g
30137668 50 g 50 g
30006865 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137321 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS615175100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-54-7
Fórmula molecular C4 H7 O2 . Na
Peso molecular (g/mol) 110.09
Sinónimo Butanoic acid, sodium salt (1:1), Butanoic acid, sodium salt (9CI), Butyric acid, sodium salt (6CI,8CI), Adimix, Butyrate sodium, Gustor XXI B 70, Sodium butanoate, Sodium butyrate, Sodium n-butyrate, Sodium propanecarboxylate
Nombre IUPAC sodio; butanoato
SMILES [Na+].CCCC(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Butyrate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.0344