Learn More
Butirato de sodio, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423980 5 g 5 g
11438943 100 g 100 g
11448943 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423980 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11079.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 156-54-7 | C4H7NaO2 | 110.09 g/mol
Decreases calcium release from intracellular stores. Inhibits histone deacetylase.Sodium butyrate is used in the treatment of human spinal muscular atrophy patients. Further, it is used in the determination of the role of histone acetylation in chromatin structure and function.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reduce la liberación de calcio de los almacenes intracelulares. Inhibe la histona deacetilasa. El butirato de sodio se utiliza en el tratamiento de pacientes humanos con atrofia muscular espinal. Además, se utiliza en la determinación del papel de la acetilación de histonas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-54-7
Fórmula molecular C4H7NaO2
Peso molecular (g/mol) 110.09
Número MDL MFCD00002816
Clave InChI MFBOGIVSZKQAPD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium butyrate, sodium butanoate, butyric acid sodium salt, butanoic acid, sodium salt, butyrate sodium, butyric acid, sodium salt, sodium n-butyrate, sodium propanecarboxylate, butyric acid, na, butanoic acid, sodium salt 1:1
PubChem CID 5222465
ChEBI CHEBI:64103
SMILES [Na+].CCCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium butyrate
Punto de fusión >300°C
Fórmula lineal CH3(CH2)2CO2Na
Cantidad 5 g
Beilstein 3629439
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in ether.
Nombre IUPAC butanoato de sodio
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.09
Porcentaje de pureza ≥98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium butyrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Butanoic acid, sodium salt