Learn More
Butirato de sodio-3,3,4,4,4-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Butanoate-3,3,4,4,4-D5 |
| CAS | 204244-79-1 |
| Fórmula molecular | C4 D5 H2 O2 . Na |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Butanoic-3,3,4,4,4-d5 acid, sodium salt (9 CI), Butanoic-d5 acid sodium salt, Sodium butanoate-3,3,4,4,4-d5, Sodium butyrate-d5, Sodium butanoate-3,3,4,4,4-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1D3,2D2; |
| SMILES | [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;3,3,4,4,4-pentadeuteriobutanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 115.118 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.066 g/mol |
| Mostrar más |