Learn More
Butirato de sodio-13C4, TRC
Código de producto. 30012853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012853 10 mg 10 miligramos
30006009 2 mg 2 miligramos
30005942 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS61517810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 312623-84-0
Fórmula molecular 13C4H7NaO2
Peso molecular (g/mol) 114.06
Sinónimo Butanoic-13C4 acid, sodium salt (9CI), Sodium butanoate-1,2,3,4-13C4, Butanoic-1,2,3,4-13C4 acid sodium salt, Sodium butanoate-13C4
SMILES [13CH3][13CH2][13CH2][13C](O[Na])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Butyrate-13C4
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0478