Learn More
Bromoacetato de sodio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378096 25 g 25 g
11368096 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14983.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1068-52-6 | C2H2BrNaO2 | 160.93 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedio utilizado en los sectores de la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1068-52-6
Fórmula molecular C2H2BrNaO2
Peso molecular (g/mol) 160.93
Número MDL MFCD01311832
Clave InChI SESSOVUNEZQNBV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromoacetate, sodium 2-bromoacetate, sodium monobromoacetate, unii-8j155ck8pv, acetic acid, bromo-, sodium salt, bromoacetic acid sodium salt, acmc-1bowb, sodium bromoacetate, ?brch2coona, acetic acid,bromo-,sodium salt 8ci,9ci, acetic acid, bromo-,sodium salt 8ci,9ci
PubChem CID 23675628
Nombre IUPAC sodio; 2-bromoacetato
SMILES C(C(=O)[O-])Br.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium bromoacetate
Punto de fusión >300°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.93
Porcentaje de pureza 98%