Learn More
Bromuro de sodio, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10713621 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
3 kg
Tamaño de la unidad:
3 KG
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10713621 500 g 500 GR
10000370 3 kg 3 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10713621 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2640/53
Solicitar formato a granel o personalizado
Bromuro sódico, extrapuro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-15-6
Fórmula molecular BrNa
Peso molecular (g/mol) 102.89
Número MDL MFCD00003475
Clave InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1390°C
Punto de fusión 755°C
Color Blanco
pH 5 to 8.8
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC bromuro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo