Learn More
Bromuro de sodio, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12025350 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12025350 100 g Frasco de vidrio 100 GR
12035350 500 g Frasco de vidrio 500 GR
12015350 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12025350 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 212671000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-15-6
Fórmula molecular BrNa
Peso molecular (g/mol) 102.89
Número MDL MFCD00003475
Clave InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1390.0°C
Nombre del producto químico o material Sodium bromide
Punto de fusión 755.0°C
Cantidad 100 g
Fórmula lineal NaBr
Fieser 12,445; 13,46
Índice Merck 15,8729
Información de solubilidad Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol
Nombre IUPAC bromuro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89
Grado Reactivo ACS