Learn More
Bromuro de sodio, ≥99 %, ReagentPlus™, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15682070 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tambor con revestimiento interno
Tamaño de la unidad:
12 Kg
2.50 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15682070 12 kg Tambor con revestimiento interno 12 Kg
15602080 500 g Poly Bottle 500 g
15692070 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15612080 6 x 500 g Poly Bottle paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15682070 Supplier Honeywell Research Chemicals Supplier No. 22034512KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-15-6
Fórmula molecular BrNa
Peso molecular (g/mol) 102.89
Número MDL MFCD00003475
Clave InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Specifications
Nombre del producto químico o material Sodium Bromide
Cantidad 12 kg
Fórmula lineal NaBr
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in ethanol, Soluble in water
Nombre IUPAC sodio;bromuro
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus
Envase Tambor con revestimiento interno
Presión de vapor 1mmHg (806°C)