Learn More
Bromuro de sodio, ≥99 %, ReagentPlus™, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15612080 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Poly Bottle
Tambor con revestimiento interno
Tamaño de la unidad:
12 Kg
2.50 Kg
500 g
paquete de 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15612080 6 x 500 g Poly Bottle paquete de 6
15602080 500 g Poly Bottle 500 g
15692070 2.5 kg Frasco de polietileno 2.50 Kg
15682070 12 kg Tambor con revestimiento interno 12 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15612080 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 2203456X500G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-15-6
Fórmula molecular BrNa
Peso molecular (g/mol) 102.89
Número MDL MFCD00003475
Clave InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bromide
Cantidad 6 x 500 g
Fórmula lineal NaBr
Número UN NONH for all modes of transport
Información de solubilidad Soluble in ethanol, Soluble in water
Nombre IUPAC bromuro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus
Envase Poly Bottle
Presión de vapor 1mmHg (806°C)