Learn More
Bromuro de sodio, +99 % (peso seco), agua < 1,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11488833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488833 250 g 250 g
11478833 1000 g 1000 g
11498833 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11488833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10552.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de sodio se utiliza en aplicaciones farmacéuticas, en el revelado fotográfico y en intermediarios para la elaboración de productos químicos y bromuros. Se utiliza muy a menudo como anticonvulsivo. También se utiliza para la preparación de formulaciones de fluidos de perforación, fluidos de terminación y lodos de perforación.
Solubilidad
Soluble en agua, soluble en alcohol.
Notas
Es térmica y químicamente estable. Higroscópico. El bromuro de sodio no es inflamable y, cuando se calienta con fuerza, puede emitir gases de bromo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-15-6
Fórmula molecular BrNa
Peso molecular (g/mol) 102.89
Número MDL MFCD00003475
Clave InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1390°C
Nombre del producto químico o material Sodium bromide
Punto de fusión 755°C
Nombre de nota Water <1.0%
Cantidad 250 g
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Índice Merck 14,8594
Información de solubilidad Soluble in water,soluble in alcohol.
Nombre IUPAC bromuro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89
Porcentaje de pureza ≥99%
Índice de refracción 1.6412
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.203
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium bromide