Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bromuro de sodio, +99%, para bioquímica
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 1390.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Sodium bromide |
| Punto de fusión | 755.0°C |
| Cantidad | 500 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | NaBr |
| Índice Merck | 15,8729 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 905g/L (20°C). Other solubilities: 1160g/L water (50°C), 1210g/L water (100°C), 1g/6 mL methanol, 7g/100 mL 95% ethanol |
| Nombre IUPAC | bromuro sódico |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.89 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Sodium bromide
- Atención
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Sodium bromide