Learn More
Bromuro de sodio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324989 5 g 5 g
11334989 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 087604.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Sodium bromide is used in pharmaceutical applications, used in photographic processing and chemical intermediate for production of chemicals and bromides. It is widely used as an anticonvulsant. Also used for the preparation of drilling fluids, completion fluids and drilling muds formulations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-15-6
Fórmula molecular BrNa
Peso molecular (g/mol) 102.89
Número MDL MFCD00003475
Clave InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
SMILES [Na+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1390°C
Nombre del producto químico o material Sodium bromide
Punto de fusión 755°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (metals basis)
Información de solubilidad Soluble in water and alcohol.
Nombre IUPAC bromuro sódico
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89
Índice de refracción 1.6412
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.203 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bromide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361fd-Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium bromide