Learn More
Bromuro de sodio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11371569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
2 Kg
500 g
11371569 2 kg 2 Kg
11361569 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11371569
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014037.A3
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7647-15-6 | BrNa | 102.89 g/mol
Sodium bromide is used in the preparation of bromides and as a source of bromide ion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7647-15-6
Fórmula molecular BrNa
Peso molecular (g/mol) 102.89
Número MDL MFCD00003475
Clave InChI JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromide, bromide salt of sodium, sodium bromide nabr, sedoneural, sodiumbromide, trisodium tribromide, bromnatrium, nabr, bromnatrium german, caswell no. 750a
PubChem CID 253881
ChEBI CHEBI:63004
Nombre IUPAC bromuro sódico
SMILES [Na+].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1390°C
Nombre del producto químico o material Sodium bromide
Punto de fusión 755°C
Forma física Granular
Cantidad 2 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.89
Índice de refracción 1.6412
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.203 g/mL