Learn More
Bromato de sodio, TRC
Código de producto. 30414770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30414770 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30414770 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS96008050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bromate
CAS 7789-38-0
Cantidad 50 g
Fórmula molecular NaBrO3
Fórmula InChI InChI=1S/BrHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]Br(=O)=O
Nombre IUPAC sodio; bromato
Peso molecular (g/mol) 150.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.8929