Learn More
Bromato de sodio, Solstice
Código de producto. 15610580 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15610580 25 kg 25 Kg
15600580 250 g 250 g
15690570 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15610580 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 0215125KG
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
≥99%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-38-0
Fórmula molecular BrNaO3
Peso molecular (g/mol) 150.891
Número MDL MFCD00003476
Clave InChI XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
Nombre IUPAC sodio; bromato
SMILES [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Bromate
Forma física Crystalline Powder
Cantidad 25 kg
Fórmula lineal NaBrO3
Número UN 1494
Formula Weight (peso de la fórmula) 150,89g/mol
Porcentaje de pureza ≥99 %
Densidad 3,339g/mL a 25 °C