Learn More
Bromato de sodio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10419380 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10419380 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10419380 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor S/2600/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 381°C
CAS 7789-38-0
Color Blanco
pH 7
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Fórmula molecular BrNaO3
Número MDL 3476
Sinónimo sodium bromate, bromic acid, sodium salt, dyetone, bromate de sodium, sodium bromate dot, neutralizer k-126, neutralizer k-140, neutralizer k-938, sodium bromate nabro3, bromate de sodium french
Clave InChI XUXNAKZDHHEHPC-UHFFFAOYSA-M
SMILES [O-]Br(=O)=O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio; bromato
Peso molecular (g/mol) 150.891
PubChem CID 23668195
ChEBI CHEBI:75229
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.9g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium bromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.