Learn More
Borohidruro de sodio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Borohydride |
| CAS | 16940-66-2 |
| Cantidad | 250 g |
| Fórmula molecular | BH4Na |
| Sinónimo | Tetrahydroborate(1-) Sodium, Borol, Colorstrip 2000, Hidkitex DF, Hydrifin, Sodium Borohydrate, Sodium Borohydride, Sodium Borohydride, NaBH4, Sodium Hydroborate, Sodium Tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate, Sodium Tetrahydroborate(1-), VenMet |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1 |
| SMILES | [BH4-].[Na+] |
| Nombre IUPAC | boranuida de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 37.83 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 38.0304 |