Learn More
Borohidruro de sodio-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium Borohydride-d4 |
| CAS | 15681-89-7 |
| Fórmula molecular | Na . B 2H4 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Sodium Borodeuteride, Sodium Tetrahydro-d4-borate, Sodium Tetradeuterioborate, Sodium Tetradeuteroborate, Sodium Tetrahydroborate-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1/i1D4; |
| SMILES | [Na+].[2H][B-]([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | sodio; tetradeuterioboranuide |
| Peso molecular (g/mol) | 41.86 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 42.0555 |