Learn More
Borohidruro de sodio, 99 %, (polvo VenPure(TM) SF), polvo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13266329 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 GR
2.50 KG
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13266329 500 g 500 g
13246329 100 g 100 GR
13294919 2.5 kg 2.50 KG
13256329 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13266329 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 448485000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16940-66-2 | BH4Na | 37.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16940-66-2
Fórmula molecular BH4Na
Peso molecular (g/mol) 37.83
Número MDL MFCD00003518
Clave InChI YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Sodium tetrahydroborate, SBH
Nombre IUPAC boranuida sódica
SMILES [BH4-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium borohydride
Punto de fusión 360.0°C
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal NaBH4
Índice Merck 15,8727
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in ammonia - reacts with acids, soluble in amines, pyridine and dimethylether of, diethylene glycol, insol.in other ethers, hydrocarb., alkyl chlorides, reacts with oxidizing agents
Formula Weight (peso de la fórmula) 37.83
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Sodium borohydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.